Merck
Z507237
Supelco
Michel-Miller Swagelok® Adapter
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
Größe auswählen
1 EA
€ 75,70
€ 75,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 75,70
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
€ 75,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584444
Methode(n)
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
Fitting
Ace-Thred for #11
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Swagelok-Tubing an Glasgeräte mit Ace-Gewinde. An einen Ende ein Ace-Gewinde, am anderen Ende NPTF. Verbindet Tubing mit M-M-Säulen. Adapter mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)