Merck
Z507288
Supelco
Michel-Miller Swagelok® Adapter
NPTF 1/8 in., PTFE, Ace-Thred for #15
Größe auswählen
1 EA
€ 97,60
€ 97,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 97,60
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
€ 97,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584462
Methode(n)
LPLC: suitable
NPTF
1/8 in.
Fitting
Ace-Thred for #15
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Swagelok-Tubing an Glasgeräte mit Ace-Gewinde. An einen Ende ein Ace-Gewinde, am anderen Ende NPTF. Verbindet Tubing mit M-M-Säulen. Adapter mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)