Merck
Z503282
Sigma-Aldrich
Scienceware® Delrin® Schraubklemme
pkg of 3 ea
Größe auswählen
3 EA
€ 37,10
€ 37,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 EA
€ 37,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
€ 37,10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18212-0000
Allgemeine Beschreibung
Schraubklemme für Schläuche mit AD bis zu 14mm; autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)