Z420603
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 36 in. I.D.
Größe auswählen
€ 1.290,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.290,00
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14632-0036
Parameter
90 mL/min speed
Durchmesser
36 in.
Porengröße
3 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)