Merck
Z177598
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
Größe auswählen
100 EA
€ 264,00
€ 264,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 264,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
€ 264,00
Check Cart for Availability
Materialien
cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14632-0018
Parameter
90 mL/min speed
Durchmesser
18 in.
Porengröße
3 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)