Rundes PP-Rack, fasst 20 Cryoröhrchen, eng kreisförmig angeordnet - 12 äussere und 8 innere Öffnungen. Hervorragend geeignet zum Aufbewahren von Cyroröhrchen während der Arbeit oder Inkubation; das Rack schwimmt im Wasser und kann auch verwendet werden, um schnell eingefrorene Zellen im 37 °C-Wasserbad aufzutauen. Das gefüllte Rack entleert sich einfach, indem das Rack gegen die Laborbank gedrückt wird, bis die Füsse die Bank berühren und so die Röhrchen frei gesetzt werden. Autoklavierbar. 33/4 Durchm. x 1/4 in. dick mit 3/4 in. Füssen.
Rechtliche Hinweise
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
The holes present in this floating rack have a diameter of 0.498 inches (12.65 mm).
Helpful?
Reviews
★★★★★ No rating value