Merck
Z404020
IKA® EUROSTAR POWER kontroll-Visco-Mixer
digital laboratory stirrer, for tasks up to the high viscosity range, 230V, 1/cs
Synonym(e):
lab mixers, laboratory mixers
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Größe des einstellbaren Spannfutters
0.5‑10 mm
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
case of 1 ×
Hersteller/Markenname
IKA 2600000
Parameter
max. torque (60 Ncm)
50-2000 rpm speed
H × B × T
205 mm × 80 mm × 190 mm
Gewicht
3.8 kg
Allgemeine Beschreibung
Drehmomentstark für den Einsatz bis zum hochviskosen Bereich. Rührmenge bis zu 40L Wasser. Rühreinsätze bitte separat bestellen, siehe Seite 678.
Digitale Anzeige & Einstellung von Drehzahl/Drehmoment.
Viskositätsbereich: max. 50,000 cps
Analogausgang
RS-232-Schnittstelle
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)