Fortfahren mit
Z328952
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
Synonym(e):
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137405
Packaging:
pack of 10
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137405
L
12 mm
bar diam.
4.5 mm
ring diam.
6 mm
General description
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Other Notes
BR137405 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z328979Z328995Z329002
description
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
description
L 20 mm, bar diam. 6 mm
description
L 30 mm, bar diam. 6 mm
description
L 35 mm, bar diam. 6 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137405
manufacturer/tradename
BRAND 137415
manufacturer/tradename
BRAND 137425
manufacturer/tradename
BRAND 137427
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
ring diam.
6 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
7.5 mm
ring diam.
8 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
6 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)