Merck
Z403571
IKA® Träger für Rührer-Heizplatten
H 44 boss head clamp, cast aluminum, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
€ 41,00
€ 41,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 41,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.76
€ 41,00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum (cast aluminum)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0002437700
Farbe
none
Allgemeine Beschreibung
For fastening the holding rod H 38 to the support rod H 16 V.
Clamping range - stand: 10 - 11 mm
Clamping range - extension arm: 11 mm
Material: cast aluminium
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)