Z672378
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS7, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 200 mm × 200 mm
Synonym(e):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
Größe auswählen
€ 755,00
Größe auswählen
About This Item
€ 755,00
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0003581202
Parameter
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Plattformgröße
200 mm × 200 mm
Rührervolumen
10 L
Gewicht
11 lb
Ausgabe
1000 watts (heater)
Allgemeine Beschreibung
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)