Merck
Z314544
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 5 mL, Luer lock tip style
Synonym(e):
Interchangeable Syringes, Optima Glass Syringes
Größe auswählen
1 EA
€ 12,80
10 EA
€ 128,00
€ 12,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 12,80
10 EA
€ 128,00
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 12,80
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
  • Autoklavierbar
  • Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
  • Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
  • Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
  • Konformitätsbescheinigt
  • Drei Spritzen lieferbar:
Glass Luer - Standardspitze Luer, aus Glas
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is internal diameter variation in glass tube of FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components?
    1 answer
    1. Unfortunately, the variation is diameter for these glass syringes is not determined. The available dimensions are listed below.
      Outer Diameter, piston: 11.73 mm
      Syringe Cylinder: 14.64 mm
      Syringe Body: 89.95 mm
      Full Length: 105.15 mm