Merck
Z314528
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 2 mL, Luer lock tip style
Größe auswählen
1 EA
€ 10,90
10 EA
€ 119,00
€ 10,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 10,90
10 EA
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 10,90
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 0.1 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
  • Autoklavierbar
  • Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
  • Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
  • Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
  • Konformitätsbescheinigt
  • Drei Spritzen lieferbar:
Glass Luer - Standardspitze Luer, aus Glas
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Has product Z314528 been treated with silicone oil?
    1 answer
    1. The Sigma product with the code Z314528 has not been treated with silicone oil.
      Helpful?
  2. Is this all glass syringe siliconized?
    1 answer
    1. No, this product is not siliconized.