Z314366
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 20 mL, glass Luer tip style
Größe auswählen
€ 16,70
Größe auswählen
About This Item
€ 16,70
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 1 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
20 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
- Autoklavierbar
- Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
- Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
- Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
- Konformitätsbescheinigt
- Drei Spritzen lieferbar:
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)