Merck
Z302848
Quickfit® Rundkolben
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
FR500/4S
Größe auswählen
1 EA
€ 42,30
5 EA
€ 156,00
€ 42,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 42,30
5 EA
€ 156,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 42,30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FR500/4S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit NS-Schliffhülse.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)