Merck
Z282030
Coors Aluminiumoxidstößel
for Z281980
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
alumina
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 60356
Stößel L
38 mm
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)