Merck
Z282006
Coors Aluminiumoxidmörser
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
Materialien
alumina
Hersteller/Markenname
Coorstek 60361
AD × H
65 mm × 31 mm
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1