Merck
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
Größe auswählen
1 PKG
€ 80,00
€ 80,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 80,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 80,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits 14/10 cap
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8787-42
Dicke × AD
3 mm × 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)