Merck
SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1571/02M
Größe auswählen
1 EA
€ 94,80
€ 94,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 94,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
€ 94,80
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: core29/32
Hersteller/Markenname
1571/02M
SciLabware
Bohrungsgröße
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • With traditional glass key
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)