Merck
SYNF591025
Synthware three-neck round bottom flask
25 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware F5910125, 3-neck flask
Größe auswählen
1 EA
€ 63,30
€ 63,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 63,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 63,30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/10
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F591025
Kapazität
25 mL
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)