Merck
Z275808
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size E, max. pipette length 600 mm 24 in.
Synonym(e):
pipette cleaning basket, pipette holder
Größe auswählen
1 EA
€ 293,00
€ 293,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 293,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
€ 293,00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
Größe
E
Leistungsmerkmale
Holds 600 mm pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene DS5241-0050
Verfügbarkeit
not available in EU
Korb AD
133 mm
Allgemeine Beschreibung
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)