Merck
Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
Synonym(e):
pipette cleaning basket, pipette holder
Größe auswählen
1 EA
€ 199,00
€ 199,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 199,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
€ 199,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Materialien
high-density polyethylene
Größe
B
Leistungsmerkmale
Holds 200 mm pipettes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® DS5241-0020
Verfügbarkeit
not available in EU
Korb AD
133 mm
Allgemeine Beschreibung
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)