Z265608
Analtech TLC Uniplates™: Kieselgelmatrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 11031
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
5 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
116484
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)