Merck
Z263478
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
clear soda-lime glass bottle, capacity 500 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
Größe auswählen
1 PKG
€ 256,00
€ 256,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 256,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 256,00
Check Cart for Availability
Materialien
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (89-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216911
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
91 mm × 95 mm
Allgemeine Beschreibung
Gerade Wände ermöglichen komplettes Leeren von Inhalt.
Anwendung
Ideal für Bodenproben und umweltanalytische Anwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Wide mouth design is great for large solid samples
  • Clear, USP Type III soda-lime glass
  • Straight walls allow for complete removal of contents
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • Available with caps attached or bulk packs without caps
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)