Merck
Z263419
Sigma-Aldrich
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
Größe auswählen
1 PKG
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 165,00
Check Cart for Availability
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
89-400
Verbindung
Joints threaded neck (89-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216907
Kapazität
32 oz (1000 mL)
Durchm. × H
95 mm × 170 mm
Allgemeine Beschreibung
Gerade Wände ermöglichen komplettes Leeren von Inhalt.
Anwendung
Ideal für Bodenproben und umweltanalytische Anwendungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Wide mouth design is great for large solid samples
  • Clear, USP Type III soda-lime glass
  • Straight walls allow for complete removal of contents
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • Available with caps attached or bulk packs without caps
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)