Merck
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
Größe auswählen
1 EA
€ 90,30
€ 90,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 90,30
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
NACRES:
NB.03
€ 90,30
Check Cart for Availability
Materialien
316 stainless steel
Hersteller/Markenname
Popper 6455
Parameter
45 psi pressure (final assembly water tested)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)