Merck
Z261505
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, nickel plated
Größe auswählen
1 EA
€ 54,70
€ 54,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 54,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
NACRES:
NB.03
€ 54,70
Check Cart for Availability
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Popper 6415
Parameter
45 psi pressure (final assembly water tested)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)