Merck
Z231770
Duran® Kristallisierschalen
capacity 3,500 mL
Synonym(e):
213136302
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213136302
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
3,500 mL
Schalendurchm.
230 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences