Merck
Z224456
Sigma-Aldrich
Gilmont® Durchflussmesser mit Direktanzeige
tube size 13
Größe auswählen
1 EA
€ 391,00
€ 391,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 391,00
About This Item
UNSPSC-Code:
20121904
NACRES:
NB.51
€ 391,00
Check Cart for Availability
Röhrchengröße
13
Hersteller/Markenname
Gilmont EW-03232-23
flow rate measuring range
2-300 mL/min (water, glass float)
200-14,000 mL/min (air, glass float)
360-25,000 mL/min (air, SS float)
4-640 mL/min (water, SS float)
Parameter
≤75 psi pressure
L × AD
8 in. × 1 in.
Buchse NPTM
1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Zur genauen Durchfluß-Messung für Flüssigkeiten und Gase. Das Messrohr ist mit einem durchsichtigen Plastikdeckel abgeschirmt. Die fliessenden Medien kommen nur mit PTFE, Borosilikatglas und Viton in Kontakt. Lieferung mit normalen Schlauchanschlüssen aus PP, für spezielle Reinheitsanforderungen auch in PTFE lieferbar. Für hohe Reinheits-Anforderungen, PTFE Anschluß Adapter bitte separat bestellen.
Hohe Genauigkeit: ±5% des ablesbaren Messwertes bzw. ±2% vom Skalenendwert. Direkt ablesbar Kalibriertabellen für Luft und Wasser werden mitgeliefert. Für Schläuche 9 mm ID, Größen 4 und 5 für Schläuche 16 mm ID.
Rechtliche Hinweise
Gilmont is a registered trademark of Gilmont Instruments, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)