Merck
Z214655
Ace Fünfhals-Rundkolben
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Größe auswählen
1 EA
€ 442,00
€ 442,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 442,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 442,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6957-20
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Alle Schliffe parallel ausgerichtet. Seitenschliffe 90° versetzt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)