Merck
Z189030
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Größe auswählen
1 EA
€ 437,00
€ 437,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 437,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 437,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Verbindung
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6952-40
Kapazität
3,000 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)