Merck
Z214671
Sigma-Aldrich
Ace Fünfhals-Rundkolben
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 29/42
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Verbindung
center joint: ST/NS29/42
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6957-52
Kapazität
5,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Alle Schliffe parallel ausgerichtet. Seitenschliffe 90° versetzt.