Z193275
Sigma-Aldrich® TLC-Platten
silica gel matrix
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
5 cm × 10 cm
Schichtdicke
200 μm
Partikelgröße
25 μm
Allgemeine Beschreibung
- Kieselgel - für schwach bis stark polare Trennungen, Porengröße 60 Å
- Hochreines Kieselgel - säuregewaschen für Trennung von Aflatoxinen
- Zellulose - für Verteilungschromatographie, (SigmaCell Typ 100 Zellulose)
- Zellulose PEI - zur Trennung von schwachen Anionen (Aminosäuren, Peptide), PEI Platten können schwach gelb verfärben. Platten in dest. Wasser vorentwickeln, um die Verfärbung zu minimieren.
- Chirales Siliciumdioxid - zur Trennung von optisch aktiven Isomeren durch Liganden-Austausch, Porengröße 60 Å
Sonstige Hinweise
116834
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)