Merck
PL800GB
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports)
Größe auswählen
1 PAIR
€ 718,00
€ 718,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PAIR
€ 718,00
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
HA.03
€ 718,00
Check Cart for Availability
Materialien
butyl rubber
Größe
9 (for 8 in. ports)
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
pack of 1 pair
Hersteller/Markenname
Plas-Labs 800GB
Allgemeine Beschreibung
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)