Merck
Z179558
Supelco
Vorsäule für Michel-Miller Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Hersteller/Markenname
Ace Glass 579634
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
130 mm × 22 mm
Allgemeine Beschreibung
Für die Aufgabe von vorgereinigten Probenmischungen auf die Hauptsäule. Das Verfahren ermöglicht, Kieselgel oder Aluminiumoxid-Säulen mehrmals zu verwenden. Die Vorsäule ist gut für die letzten Schritte beim Füllen der Säule mit einer Slurry-Packung geeignet; wird mit einem Verbindungsstück auf das obere Ende der Säule geschraubt. Anschlüsse mit Ace-Gewinde #11.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)