Merck
Z507121
Supelco
Michel-Miller Säulenstopfen
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 291,00
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 291,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 584660
Methode(n)
LPLC: suitable
Gewindegröße
80 mm
Allgemeine Beschreibung
Fester Stopfen als Verschluss für Ace-Gewinde. Dichtet M-M-Säulen ab. Stopfen mit Ace-Gewinde # 50 passt auf große Säulen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)