Fortfahren mit
64755
Spezialglassäule
PTFE stopcock, glass coarse frit, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
Synonym(e):
LC SÄULE 400MM X 22MM ID MIT FRITTE UND ABSPERRHAHN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
material
PTFE stopcock, glass coarse frit
technique(s)
LPLC: suitable
column L × O.D. × I.D.
400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spezialglassäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)