Merck
Z177962
Scienceware® Chemikalienlöffel
L 30 cm
Synonym(e):
laboratory spatula, laboratory spoon
Größe auswählen
2 EA
€ 99,50
€ 99,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 99,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
€ 99,50
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H36729-0030
Länge
30 cm
Größe des Löffelendes
2.0 mL , small
8.0 mL , large
Allgemeine Beschreibung
Beide Enden als Löffel geformt, ein kleiner und ein großer Löffel.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)