Merck
Z177369
Scienceware® Mikrotrichter
top I.D. 35 mm, stem diam. 8 mm
Größe auswählen
12 EA
€ 37,10
€ 37,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 37,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 37,10
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14685-0035
Schaftdurchm.
8 mm
Oberteil ID
35 mm
Allgemeine Beschreibung
PP. Nützlich für Mikro-Arbeit, zum Büretten füllen, Manometer usw.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)