Merck
Z173177
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Adapter
Straight with PTFE stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 213,00
€ 213,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 213,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
€ 213,00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)