Z173118
Aldrich® Schlenk-Adapter
Straight with glass stopcock on side-arm, male joint: threaded 14/20, female joint: threaded 14/20
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: threaded14/20
male joint: threaded14/20
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC