Merck
Z170879
Supelco
VICI Pressure-Lok® C-160 Mikrospritze für Flüssigkeiten
Fixed needle, capacity 50 μL
Größe auswählen
1 EA
€ 76,60
€ 76,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 76,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
€ 76,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 160024
Kapazität
50 μL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Universell einsetzbare GC-Spritze.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jede Spritze ist einzeln kalibriert. Der PTFEbeschichtete Kolben verklemmt nicht und ist druckfest bis zu 17bar. Sicherheitsanschlag verhindert mechanische Beschädigung der Kolbenspitze! Die Spritzen mit abnehmbaren Nadeln haben einen speziellen Anschluß mit besonders geringen Totvolumen!
Rechtliche Hinweise
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)