Merck
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Quecksilberabscheider aus Glas
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 230,00
€ 230,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 230,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
€ 230,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sicherheitsflasche zum Auffangen von Quecksilber vor der Vakuumpumpe, falls das Manometer undicht wird.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)