Merck
Z162515
Sigma-Aldrich
Wheaton PP Autosampler-Fläschchen, Schnappring
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, 5 × 11 serum finish, thread for 11 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
natural polypropylene vial
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
0.1 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
0.1 mL Inhalt, 12 x 32 mm. Unzerbrechlich, hervorragende chemische Beständigkeit. Passend für Autosampler von: Beckman®, Hewlett-Packard, PerkinElmer®, Spectra-Physics®, und Varian® (nur die mit Gewinde)
Rechtliche Hinweise
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Spectra-Physics is a registered trademark of Newport Corporation