XFUF07601
Lösungsmittelbeständige Rührzelle, für 76 mm Membranen
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Synonym(e):
76 mm Stirred Cell, Solvent-Resistant Cell
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 1 mL
Parameter
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
16.5 cm (6.5 in.)
Durchmesser
11 cm
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Borsilikat-Glasskolben und PTFE-Komponenten für weitreichende Kompatibilität
- Autoklavierbar mit angebrachter Membran
- Öffnung in der oberen Platte gibt Zugang zum Inhalt ohne Demontage
- Wenige Komponenten für einfache Reinigung und Montage
- Für 76-mm-Scheibenfilter
Anwendungen
Konzentration und Pufferaustausch mit organischen Lösungsmitteln
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13