Merck
Z504696
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 7.6 mm, wall size 1.78 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 30,10
€ 30,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 30,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 30,10
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855706
ID
7.6 mm
Wandabmessungen
1.78 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)