Merck
Z154628
Ace Trubore® Rührerlager
fits shaft o.d., 6 mm, joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
€ 76,00
€ 76,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 76,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
€ 76,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
Hersteller/Markenname
Ace Glass 952408
Allgemeine Beschreibung
  • Frei kombinierbare Komponenten: Lagerhülsen und Schäfte
  • geeignet für Vakuum bis 1 mm Hg absolut, wenn ausreichend geschmiert wird
  • Ungeschmiert bis zu 500 U/Min, begrenzte Lebensdauer.
  • Geschmiert bis zu 2000 U/Min.
Der breite Rand nimmt ausreichend Schmiermittel auf für mehrere Stunden Betrieb bei Drehzahlen bis zu 1500 U/Min.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)