Fortfahren mit
M062200
Amino-ON CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
pore size
1000 Å
storage temp.
−20°C
Legal Information
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.329.515 geschützt
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amino-ON CPG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)