Merck
Z152447
Sigma-Aldrich
Aldrich® Trockeneiskondensator für Büchi® Rotationsverdampfer
with feed tube
Größe auswählen
1 EA
€ 1.090,00
€ 1.090,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.090,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 1.090,00
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
Messbereich Volumen
500 mL (dry ice reservoir)
Allgemeine Beschreibung
Für Büchi Rotationsverdampfer R110, R114, R124, und R151. Mit modifiziertem Zuflußrohr, zum Entleeren während der Destillation.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)