Merck
Z151556
Sigma-Aldrich
Erada-Stain® cream stain remover
weight 6 oz (170 g ), (tube)
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
Gewicht
6 oz (170 g ), (tube)
Rechtliche Hinweise
Erada-Stain is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)