Merck
Z150355
Sigma-Aldrich
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz mit Hahn
Plain, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
Größe auswählen
1 EA
€ 165,00
€ 165,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 165,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Einlassdurchm.
14 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Septum Z10,074-9 oder Z12,437-0 verwenden.
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)